Imprimer
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200254-1G PC200254-500MG
APOSPC200254-1GEA 248 EUR
APOSPC200254-1G APOSPC200254-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16710270
Numéro CAS: 1242268-26-3