Imprimer
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 248 EUR
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758091
Numéro CAS: 1033463-36-3