Imprimer
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200246-1G PC200246-500MG
APOSPC200246-1GEA 415 EUR
APOSPC200246-1G APOSPC200246-500MG
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841000
Numéro CAS: 1135283-39-4