Imprimer
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200244-1G PC200244-500MG PC200244-5G
APOSPC200244-1GEA 248 EUR
APOSPC200244-1G APOSPC200244-500MG APOSPC200244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₉H₅ClF₃N₃O
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100238
Numéro CAS: 189005-07-0