Imprimer
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200243-1G PC200243-500MG
APOSPC200243-1GEA 415 EUR
APOSPC200243-1G APOSPC200243-500MG
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 164 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869266
Numéro CAS: 1142190-60-0