2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃Cl₂F₃N₂O Point de fusion: 185…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14581646 Numéro CAS: 1198475-46-5 |