Imprimer
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 270 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204721
Numéro CAS: 175277-61-9