2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₆H₃Cl₂F₃N₂ Point de fusion: 130…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14581629 Numéro CAS: 431942-80-2 |