Imprimer
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200232-1G PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA 415 EUR
APOSPC200232-1G APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₂BrF₃N₂O₂
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193089
Numéro CAS: 1257842-67-3