Imprimer
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 328 EUR
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Poids moléculaire: 256.03 g/mol
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848029
Numéro CAS: 888738-18-9