Imprimer
Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 132 EUR
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16890141
Numéro CAS: 1242267-96-4