Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 671 EUR
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅F₃N₂
Point de fusion: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827791
Numéro CAS: 1186404-61-4