Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200223-1G PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA 415 EUR
APOSPC200223-1G APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formule: C₇H₄F₃N₃O
Point de fusion: 294…295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16890137
Numéro CAS: 1242267-84-0