Imprimer
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 0 EUR
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 89719-93-7