3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅ClF₃N₃O Point de fusion: 105…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10758083 Numéro CAS: 1033463-30-7 |