Imprimer
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 311 EUR
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₈H₅F₆N₃O
Poids moléculaire: 273.14 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193070
Numéro CAS: 89990-38-5