Imprimer
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-5-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200188-1G PC200188-500MG
APOSPC200188-1GEA 452 EUR
APOSPC200188-1G APOSPC200188-500MG
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 194.11 g/mol
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100214
Numéro CAS: 808770-42-5