Imprimer
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200181-1G PC200181-500MG
APOSPC200181-1GEA 311 EUR
APOSPC200181-1G APOSPC200181-500MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Point de fusion: 229…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125115
Numéro CAS: 861212-38-6