Imprimer
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(naphthalen-1-yl)borate, (1-Naphthalene)trifluoroboric acid potassium salt
PC200179-10G PC200179-1G PC200179-5G
APOSPC200179-10GEA 256 EUR
APOSPC200179-10G APOSPC200179-1G APOSPC200179-5G
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium (1-naphthalene)trifluoroborate
Formule: C₁₀H₇BF₃K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659936
Numéro CAS: 166328-07-0