Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 144 EUR
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094951
Numéro CAS: 129768-28-1