Imprimer
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 210 EUR
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formule: C₁₀H₅F₃N₂O₃
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498705
Numéro CAS: 190140-20-6