Imprimer
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 270 EUR
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407574
Numéro CAS: 874776-54-2