Imprimer
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 210 EUR
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496246
Numéro CAS: 900019-79-6