Imprimer
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200168-1G PC200168-500MG
APOSPC200168-1GEA 336 EUR
APOSPC200168-1G APOSPC200168-500MG
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Formule: C₁₁H₉ClF₃N₃
Poids moléculaire: 275.66 g/mol
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622821
Numéro CAS: 1242271-46-0