Ethyl-8-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₁F₃N₂O₂ Point de fusion: 80…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06496249 Numéro CAS: 874830-63-4 |