Imprimer
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(4-(hydroxymethyl)phenyl)borate
PC200164-1G PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC200164-1G APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Poids moléculaire: 214.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276800
Numéro CAS: 1015082-78-6