2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,2-oxazolidin-4-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈ClF₃N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21333205 Numéro CAS: 1357147-43-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...