Imprimer
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 210 EUR
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841008
Numéro CAS: 1135283-49-6