Imprimer
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 314 EUR
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formule: C₄H₃F₃N₂O
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972407
Numéro CAS: 108655-63-6