Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200151-1G PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA 270 EUR
APOSPC200151-1G APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₅ClFNO₃
Poids moléculaire: 205.57 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025843
Numéro CAS: 943025-86-3