Imprimer
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(5-formylthiophen-2-yl)borate
PC200134-1G PC200134-500MG PC200134-5G
APOSPC200134-1GEA 32.2 EUR
APOSPC200134-1G APOSPC200134-500MG APOSPC200134-5G
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Formule: C₅H₃BF₃KOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800740
Numéro CAS: 1025113-78-3