Imprimer
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 1070 EUR
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆HCl₂F₃IN
Point d'ébullition: 63…64 °C/0,02mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827835
Numéro CAS: 1186405-02-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III