Imprimer
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200101-1G PC200101-500MG PC200101-5G
APOSPC200101-1GEA 671 EUR
APOSPC200101-1G APOSPC200101-500MG APOSPC200101-5G
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Formule: C₁₂H₉F₃N₂
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190612
Numéro CAS: 234112-18-6