Imprimer
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 470 EUR
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827836
Numéro CAS: 1186405-09-3