Imprimer
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 311 EUR
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Poids moléculaire: 214.15 g/mol
Point de fusion: 248…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764613
Numéro CAS: 26059-81-4