Imprimer
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200076-25G PC200076-5G
APOSPC200076-25GEA 362 EUR
APOSPC200076-25G APOSPC200076-5G
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆F₃NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997858
Numéro CAS: 138647-49-1