Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈F₃NO₄ Point de fusion: 217…219 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09881353 Numéro CAS: 103900-77-2 |