Imprimer
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200056-1G PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA 499 EUR
APOSPC200056-1G APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Point de fusion: 285…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827776
Numéro CAS: 1065092-49-0