Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetonitrile
PC200054-1G PC200054-5G PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA 147 EUR
APOSPC200054-1G APOSPC200054-5G APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444379
Numéro CAS: 157764-10-8