Imprimer
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC200043-1G PC200043-500MG PC200043-5G
APOSPC200043-1GEA 270 EUR
APOSPC200043-1G APOSPC200043-500MG APOSPC200043-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Formule: C₇H₉F₃N₂O
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794530
Numéro CAS: 169213-78-9