Imprimer
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 0 EUR
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₅
Point de fusion: 135…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800581
Numéro CAS: 561304-40-3