4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule:
C₈H₃F₆N₃O Poids moléculaire: 271.12 g/mol Point de fusion: >290 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12827802 Numéro CAS: 89990-37-4 |