Imprimer
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200022-1G PC200022-500MG
APOSPC200022-1GEA 210 EUR
APOSPC200022-1G APOSPC200022-500MG
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Formule: C₁₅H₁₄FNO₃
Poids moléculaire: 275.28 g/mol
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573519
Numéro CAS: 1407522-00-2