Imprimer
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200021-1G PC200021-500MG
APOSPC200021-1GEA 311 EUR
APOSPC200021-1G APOSPC200021-500MG
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Formule: C₁₇H₁₆BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573516
Numéro CAS: 1407516-40-8