Imprimer
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200019-1G PC200019-500MG
APOSPC200019-1GEA 0 EUR
APOSPC200019-1G APOSPC200019-500MG
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044815
Numéro CAS: 56326-98-8