Imprimer
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200018-1G PC200018-500MG
APOSPC200018-1GEA 538 EUR
APOSPC200018-1G APOSPC200018-500MG
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₁FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01719717
Numéro CAS: 50264-63-6