Imprimer
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 227 EUR
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Formule: C₇H₆FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396949
Numéro CAS: 227609-87-2