Imprimer
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluorobenzylchloride, 2-Bromo-5-fluorobenzyl chloride
PC200007-1G PC200007-500MG PC200007-5G
APOSPC200007-1GEA 168 EUR
APOSPC200007-1G APOSPC200007-500MG APOSPC200007-5G
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Formule: C₇H₅BrClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263441
Numéro CAS: 857276-61-0