Imprimer
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 0 EUR
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formule: C₈H₆Cl₂FNO₂
Point d'ébullition: 95…97 °C/2…3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757511
Numéro CAS: 82671-03-2