Imprimer
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 311 EUR
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formule: C₉H₁₁FN₂O
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573532
Numéro CAS: 1407516-46-4